Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MSP (MST1) humano
ELISA
Marca: Invitrogen™ EHMST1
Descripción
El ensayo ELISA para MSP (MST1) humana cuantifica MSP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el MSP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la MSP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Quinasa proapoptótica activada por el estrés que, tras la escisión de la caspasa, entra en el núcleo e induce condensación de cromatina seguida de fragmentación de ADN internucleosomal. Componente clave de la vía de señalización del hipopótamo, que desempeña un papel fundamental en el control del tamaño de los órganos y la supresión de tumores al restringir la proliferación y promover la apoptosis. El núcleo de esta vía se compone de una cascada de quinasa en donde STK3/MST2 y STK4/MST1, en complejo con su proteína reguladora SAV1, fosforila y activa LATS1/2 en complejo con su proteína reguladora MOB1, que a su vez fosforila e inactiva la oncoproteína YAP1 y WWTR1/TAZ. La fosforilación de YAP1 por LATS2 inhibe su translocación en el núcleo para regular genes celulares importantes para la proliferación celular, la muerte celular y la migración celular. Se requieren STK3/MST2 y STK4/MST1 para reprimir la proliferación de hepatocitos maduros, para prevenir la activación de células madre hepáticas adultas facultativas (células ovales), e inhibir la formación de tumores por similitud.
Especificaciones
P26927 | |
8 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
4485 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Reproducción | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
8,23-2000 pg/ml | |
De 8 pg/mL a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
MST1 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2 | |
1 h 20 min |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.