Learn More
MRP1 / ABCC1 Mouse, Clone: MRP1/1343, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 549.00€
Especificaciones
Antígeno | MRP1 / ABCC1 |
---|---|
Clon | MRP1/1343 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960488
|
EnquireBio
4363-MSM1-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15970488
|
EnquireBio
4363-MSM1-P1 |
100 μg |
549.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
MRP1 / ABCC1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4363 | |
Recombinant human full-length ABCC1 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
190kDa |
MRP1/1343 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016878731 | |
ABCC1 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
A549 cells. Colon, Endometrium, Ovary. Testis or Tonsil. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MRP1 / ABCC1 Mouse, Clone: MRP1/1343, enQuireBio™