Learn More
MP Silitech, 18-32 μm, MP Biomedicals™
Marca: MP Biomedicals 0202778
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
2230°C | |
1710°C | |
7.0 ± 0.5 | |
25 kg | |
Silica; Dioxosilane; Amorphous silica; Crystalline silica; Silicon dioxide; MPLC; Medium Pressure Liquid Chromatography |
MP Silitech | |
7631-86-9 | |
Powder | |
SiO2 | |
60.08 |
Título del producto
MP Silitech, 18-32 μm, MP Biomedicals™ > 25 kg
Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido