Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Sin sulfato de amonio
Se puede preparar añadiendo una fuente de carbono, los aminoácidos apropiados y agar si es necesario
Marca: MP Biomedicals™ 114027012
194.75 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24336" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Levadura a base de nitrógeno
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
Fuente de nitrógeno: 5000 g/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04 g, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg | |
227 g |
De 15 °C a 30 °C | |
Base de nitrógeno de levadura sin sulfato de amonio | |
Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae |
Título del producto
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Sin sulfato de amonio > Sin sulfato de amonio; 227 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido