Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, 1 - 250, From Hog Pancreas
From Hog Pancreas
Marca:  MP Biomedicals™ 0210313980
Detalles adicionales : CAS : 9002-07-7 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11433561
  • 400.68€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Trypsin, 1 - 250, [9002-07-7]
  • Parenzymol
  • Dry powder: stable
  • Protease act: min 250,000 USP units/gm
Dry Powder
Especificaciones
Especificaciones
24000
∽8
Hog
Powder
Trypsin
100g
4°C