Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, 1 - 250, From Hog Pancreas
From Hog Pancreas
135.68€ - 2292.78€
Especificaciones
Peso molecular | 24000 |
---|---|
Nombre | Trypsin |
Intervalo de pH | ∽8 |
Fuente | Hog |
Requisitos de almacenamiento | 4°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11423561
|
MP Biomedicals™
0210313925 |
25g |
135.68€
25 g |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11433561
|
MP Biomedicals™
0210313980 |
100g |
400.68€
100 g |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11443561
|
MP Biomedicals™
0210313983 |
250g |
934.92€
250 g |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11453561
|
MP Biomedicals™
0210313990 |
500g |
1547.60€
500 g |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11463561
|
MP Biomedicals™
0210313991 |
1kg |
2292.78€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Trypsin, 1 - 250, [9002-07-7]
- Parenzymol
- Dry powder: stable
- Protease act: min 250,000 USP units/gm
Dry Powder
Especificaciones
24000 | |
∽8 | |
4°C |
Trypsin | |
Hog | |
Powder |