Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Z TallPrep™
La matriz de lisado Z TallPrep™ contiene gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2,0 mm de diámetro, y se utiliza para moler tejidos suaves e insectos de plantas y animales.
Marca: MP Biomedicals™ 116985050
273.60 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
La matriz de lisado Z TallPrep™ se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
- Tamaño de tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Muestra Plantas, tejidos animales, madera, semillas, suelos, arcilla, bacterias, insectos, muestras antiguas y secas | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis Z | |
50 x 4,5 mL |
Temperatura ambiente | |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diám. | |
Matriz de lisis Z | |
Hasta 0,5 g por preparación |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.