Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Código de producto. p-4605383 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
Código de producto. 11328709
Marca: MP Biomedicals™ 0210111410
Edge
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
  • Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
  • From: Lancefield group C strain of Streptococcus
  • Presentation: White lyophilized powder
  • Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
  • Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
  • Solubility: Soluble in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥5000 U/mg
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Used as a thrombolytic agent in the therapy of ischemic stroke
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Streptococcus species, lancefield group C strain
Cantidad 10 kU
Tipo de producto Streptokinase
Peso molecular 47400
Formulario Lyophilized Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptokinase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Streptokinase