Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K
Suitable for both protein and nucleic acid isolation
Marca: MP Biomedicals™ 0219350425
Detalles adicionales : CAS : 39450-01-6 Peso : 0.01000kg
Descripción
Proteinase K, [39450-01-6]
Proteolytic Activity: >30mAnson Units/mg
Unit Definition: One Anson unit is the amount of enzyme which liberates 1 μmol of Folin-positive amino acids per minute at pH 7.5 and 35°C, using hemoglobin as substrate
- From Tritirachium album
- Chromatographically purified
- Exhibits proteolytic activity on proteins, peptides, glycoproteins, amides and esters.
- Active with nitroanilides of amino acids with protected amino groups, excluding arginine.
- Useful in the isolation of DNA and RNA, in the analysis of membrane structures and protein structure.
Especificaciones
Protein Structure Analysis | |
Proteinase K | |
Chromatography | |
Tritirachium album Limber | |
Lyophilized |
∽30 | |
7.5 to 12 | |
25mg | |
4°C |
Seguridad y manipulación
- Proteinase K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.