Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K
Suitable for both protein and nucleic acid isolation
79.02€ - 1420.40€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Protein Structure Analysis |
---|---|
Peso molecular | ∽30 |
Nombre | Proteinase K |
Intervalo de pH | 7.5 to 12 |
Método de purificación | Chromatography |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11484822
|
MP Biomedicals™
0219350491 |
1mg |
1420.40€
1 g |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11444822
|
MP Biomedicals™
0219350425 |
25mg |
79.02€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11464822
|
MP Biomedicals™
0219350483 |
250mg |
355.10€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11474822
|
MP Biomedicals™
0219350490 |
500mg |
689.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11454822
|
MP Biomedicals™
0219350480 |
100mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Proteinase K, [39450-01-6]
Proteolytic Activity: >30mAnson Units/mg
Unit Definition: One Anson unit is the amount of enzyme which liberates 1 μmol of Folin-positive amino acids per minute at pH 7.5 and 35°C, using hemoglobin as substrate
- From Tritirachium album
- Chromatographically purified
- Exhibits proteolytic activity on proteins, peptides, glycoproteins, amides and esters.
- Active with nitroanilides of amino acids with protected amino groups, excluding arginine.
- Useful in the isolation of DNA and RNA, in the analysis of membrane structures and protein structure.
Especificaciones
Protein Structure Analysis | |
Proteinase K | |
Chromatography | |
4°C |
∽30 | |
7.5 to 12 | |
Tritirachium album Limber | |
Lyophilized |