Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-D-lisina
Código de producto. 11436632 Tienda MP Biomedicals Productos
10 mg, 10 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Facilita la adherencia, apego y propagación en el cultivo de células adherentes
No estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Poli-D-lisina
Esterilidad No estéril
Cantidad 10 mg
Fuente Sintético
Título del producto
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-D-lisina >