missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Peptone, Bacteriological Grade
A water-soluble mixture of polypeptides and amino acids formed by the partial hydrolysis of protein
230.02€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Microbial Culture |
---|---|
Nombre | Peptone from Porcine and/or Bovine tissues |
Intervalo de pH | 5.5 to 7 |
Fuente | Porcine and/or Bovine Tissues |
Requisitos de almacenamiento | 15° to 30°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11427641
|
MP Biomedicals™
0210480801 |
0.45kg (1 lb.) |
230.02€
1 libra |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Peptone is produced from porcine and/or bovine tissues. The tissues are digested enzymatically to create small peptides and then spray dried. It is used in culture media in bacteriology. The growth requirements of most non-fastidious organisms will be fulfilled by its range of amino acids, peptides and proteoses.
- Presentation: Tan powder
- Suitable for bacteriological growth media
- pH: 5.5 - 7.0 (10% aq soln)(Lit.)
- Sulphated Ash: Ash=≤4%
- Moisture Content: ≤10%
- Solubility: Water soluble (100 mg/mL - clear to slightly hazy solution)
Especificaciones
Microbial Culture | |
5.5 to 7 | |
15° to 30°C |
Peptone from Porcine and/or Bovine tissues | |
Porcine and/or Bovine Tissues | |
Powder |