Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
Marca:  MP Biomedicals™ 0219536805
Detalles adicionales : CAS : 26305-03-3 Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11485322
  • 95.08€ / 5 miligramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
Especificaciones
Especificaciones
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation
Pepstatin A
0°C
685.91
5mg
Powder