Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
95.08€ - 1662.08€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation |
---|---|
Peso molecular | 685.91 |
Nombre | Pepstatin A |
Requisitos de almacenamiento | 0°C |
Formulario | Powder |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11485322
|
MP Biomedicals™
0219536805 |
5mg |
95.08€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11405332
|
MP Biomedicals™
0219536825 |
25mg |
286.20€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11495322
|
MP Biomedicals™
0219536810 |
10mg |
154.76€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11425332
|
MP Biomedicals™
0219536883 |
250mg |
1662.08€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
Especificaciones
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation | |
Pepstatin A | |
Powder |
685.91 | |
0°C |