Learn More
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100 ml
500 ml
Descrizione
- Los linfocitos se aíslan colocando capas de sangre heparinizada diluida sobre una solución de metrizoato sódico que contiene un polisacárido
- El polisacárido agrega los eritrocitos para que puedan sedimentarse por centrifugación baja
- Los linfocitos menos densos permanecen como una banda claramente definida en la interfaz de plasma de Lymphosep
- Proporciona:
- Aislamiento «in vitro» de linfocitos de sangre completa diluida
- Rendimiento máximo de células mononucleares
- Fácil centrifugación en un solo paso
- > 96 % de viabilidad celular de los linfocitos
- Endotoxinas bajas
- Esterilización en autoclave
Specifica
Specifica
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
Tipo de producto | Medio de separación de linfocitos LymphoSep |
Esterilidad | Estéril |
pH | Desde 6 hasta 9 |
Cantidad | 500 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto