Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador LargeFlex™ para el soporte de 2 tubos de 250 ml en FastPrep 96
El adaptador LargeFlex™ en FastPrep 96 admite 2 frascos de matriz de lisado de 250 ml. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los frascos de matriz de lisado que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización. Para capacidades de ampliación y ejecución de producción pequeña.
Marca: MP Biomedicals™ 116010590
1998.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Descripción de producto: Adaptador de tamaño supergrande para FastPrep-96™ que admite 2 frascos de matriz de lisado de 250 ml. Para capacidades de ampliación y ejecución de producción pequeña. Compatible con la plataforma de inspección de alimentos SafTest™. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los frascos de matriz de lisado que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización.
- Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- La amplia variedad de frascos desechables de matriz de lisado de 250 ml garantiza homogeneización completa de cualquier tipo de muestra en segundos.
- Capacidad: 2 tubos
Especificaciones
Adaptadores de FastPrep-96 | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
FastPrep-96 |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.