Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulin from Bovine Plasma
Purity: 98%
Marca:  MP Biomedicals™ 0219147805
Detalles adicionales : CAS : 9007-83-4 Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11484702
  • 154.76€ / 5 g
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
White, crystalline, lyophilized powder.
Especificaciones
Especificaciones
25mg/mL
The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl)
g-Globulin from Bovine Plasma
5g
0°C
Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology
∽150000
6 to 8
Bovine Plasma
Lyophilized