Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulin from Bovine Plasma
Purity: 98%
154.76€ - 1897.40€
Especificaciones
Concentración | 25mg/mL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology |
Formulación | The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl) |
Peso molecular | ∽150000 |
Nombre | g-Globulin from Bovine Plasma |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11484702
|
MP Biomedicals™
0219147805 |
5g |
154.76€
5 g |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11494702
|
MP Biomedicals™
0219147825 |
25g |
588.30€
25 g |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11404712
|
MP Biomedicals™
0219147880 |
100g |
1897.40€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
White, crystalline, lyophilized powder.
Especificaciones
25mg/mL | |
The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl) | |
g-Globulin from Bovine Plasma | |
Bovine Plasma | |
Lyophilized |
Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology | |
∽150000 | |
6 to 8 | |
0°C |