Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, RIA Grade
Prepared by heat shock fractionation
Marca:  MP Biomedicals™ 0210503390
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11451832
  • 4394.76€ / 500 g
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Low fatty acids, IgG and hormones
  • Purity: >98%
  • pH: 7
  • Protease-free
Mfr. No. 180537 may substitute
Especificaciones
Especificaciones
ELISA, Western Blot
Bovine Serum Albumin
500g
Crystalline
66.338
6.8 to 7.2
4°C