missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, RIA Grade
Prepared by heat shock fractionation
217.30€ - 4394.76€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western Blot |
---|---|
Peso molecular | 66.338 |
Nombre | Bovine Serum Albumin |
Intervalo de pH | 6.8 to 7.2 |
Requisitos de almacenamiento | 4°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11421832
|
MP Biomedicals™
0210503310 |
10g |
217.30€
10 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11441832
|
MP Biomedicals™
0210503380 |
100g |
1096.04€
100 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11431832
|
MP Biomedicals™
0210503325 |
25g |
372.06€
25 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11451832
|
MP Biomedicals™
0210503390 |
500g |
4394.76€
500 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Low fatty acids, IgG and hormones
- Purity: >98%
- pH: 7
- Protease-free
Mfr. No. 180537 may substitute
Especificaciones
ELISA, Western Blot | |
Bovine Serum Albumin | |
4°C |
66.338 | |
6.8 to 7.2 | |
Crystalline |