Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low IgG
Prepared by heat shock fractionation
Marca:  MP Biomedicals™ 08810032
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.04950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11474206
  • 183.38€ / 50 g
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • For IVD applications, immunoassays, enzyme stabilization
  • Low protease, conductivity and visible absorbance
  • Purity: >98%
  • pH: 7
Especificaciones
Especificaciones
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Bovine Blood Albumin Fraction V
50g
0° to 5°C
∽66
7
Bovine Blood
Crystalline