Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low IgG
Prepared by heat shock fractionation
183.38€ - 1117.24€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Peso molecular ∽66
Nombre Bovine Blood Albumin Fraction V
Intervalo de pH 7
Fuente Bovine Blood
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11494206
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
08810034
500g
1117.24€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
11474206
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
08810032
50g
183.38€
50 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
11484206
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
08810033
100g
318.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • For IVD applications, immunoassays, enzyme stabilization
  • Low protease, conductivity and visible absorbance
  • Purity: >98%
  • pH: 7
Especificaciones
Especificaciones
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Bovine Blood Albumin Fraction V
Bovine Blood
Crystalline
∽66
7
0° to 5°C