Learn More
Mouse Rae-1 Pan Specific Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 18 publications
191.00€ - 1915.00€
Especificaciones
Antígeno | Rae-1 |
---|---|
Clon | 186107 |
Concentración | LYOPH |
Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18793939
![]() |
R&D Systems
MAB17582-SP |
25 μg |
191.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18743319
![]() |
R&D Systems
MAB17582-100 |
100 μg |
478.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18714938
![]() |
R&D Systems
MAB17582-500 |
500 μg |
1915.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Rae-1 Monoclonal specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Especificaciones
Rae-1 | |
LYOPH | |
Flow Cytometry, CyTOF | |
Unconjugated | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
8480 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 delta Leu29-Ser227 Accession # Q9JI58 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
Detects mouse Rae-1. It recognizes Rae-1 alpha , beta , delta , gamma and epsilon . |
186107 | |
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Q9JI58 | |
Raet1a | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mouse Rae-1 Pan Specific Antibody, R&D Systems™