missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control, PE, Clone: MOPC-21, Abnova™
Marca: Abnova MAB10156.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
IgG1 Isotype Control | |
Monoclonal | |
PE | |
The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Mouse | |
100 μg | |
Negative reacts with human and rat. | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
MOPC-21 | |
Mouse monoclonal antibody was chosen by screening on variety of resting, activated, live and fixed rat and human tissues. | |
In PBS (0.2% BSA, 0.09% sodium azide) | |
Size-exclusion chromatography purification | |
Primary | |
Store at 4°C. Do not freeze. | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mouse IgG1 Isotype Control, PE, Clone: MOPC-21, Abnova™ > 100μg; PE
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido