missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IgG Isotype Control, R-PE, Polyclonal, Abnova™
Marca: Abnova PAB19460.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
IgG Isotype Control | |
Polyclonal | |
R-PE | |
Flow Cytometry (≤ 1 ug/106 cells) ELISA (1:500-1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Mouse | |
Primary | |
Liquid |
ELISA, Flow Cytometry | |
0.1 mg/mL | |
Mouse IgG raised from normal mouse serum. | |
In PBS (0.09% sodium azide) | |
100 μg | |
Store at 4°C. Do not freeze. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mouse IgG Isotype Control, R-PE, Polyclonal, Abnova™ > 100μg; R-PE
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido