missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit
Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00€ - 4290.00€
Especificaciones
Conjugado | HRP |
---|---|
Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum |
Especificidad | Natural and Recombinant Mouse IFN-gamma |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18712224
|
R&D Systems™
SMIF00 |
6 Plates |
4290.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18771924
|
R&D Systems™
MIF00-1 |
1 Kit (1 Plate) |
752.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IFN-gamma in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).Especificaciones
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Mouse IFN-gamma | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) | |
IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
Cell Culture Supernatant, Serum | |
Mouse | |
15978 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit