Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Fibronectin ELISA Kit (Colorimetric)
Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-60517
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
3.125 to 200 ng/mL (example only, lot dependent) | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
ELISA, Sandwich ELISA | |
FN1 | |
Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF |
2.8 ng/mL (example only; lot dependent) | |
Serum, Plasma, Cell Culture, Urine | |
2335 | |
1 Kit | |
Storage is content dependent. | |
Ratón |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Mouse Fibronectin ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido