missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CD4 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
167.00€ - 280.00€
Especificaciones
Antígeno | CD4 |
---|---|
Clon | GK1.5 |
Dilución | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18731218
![]() |
R&D Systems
FAB554R-025 |
25 Tests |
167.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18781658
![]() |
R&D Systems
FAB554R-100 |
100 Tests |
280.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD4 | |
Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
Monoclonal | |
Supernatant | |
RUO | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
920 | |
Mouse CTL clone V4 | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
GK1.5 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Rat | |
Mouse | |
CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
CD4 | |
IgG2b | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Reacts with mouse CD4, an antigen co-receptor on the Tácell surface which interacts with MHCáII molecules on antigen presenting cells. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mouse CD4 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™