missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA
Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DY479
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CCL2/JE/MCP-1.
Especificaciones
ELISA Development Kit | |
Mouse | |
3.91 to 250 pg/mL | |
ELISA | |
15 Plates |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
20296 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA > 15 96-well plates
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido