missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCGR3A/FCGR3B, Mouse, PE, Clone: GRM1, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against native FCGR3A/FCGR3B.
Marca: Abnova MAB6052.100Reactions
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
FCGR3A/FCGR3B | |
Monoclonal | |
PE | |
Flow Cytometry (10 ul/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
CD16/CD16A/FCG3/FCGR3/FCGRIII/FCR-10/FCRIII/FCRIIIA/IGFR3 | |
Mouse | |
100 Reactions | |
Primary | |
Specificity human CD16/FcgammaRIII | |
Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG2a |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
GRM1 | |
Mouse monoclonal antibody raised against native FCGR3A/FCGR3B. | |
In PBS (0.09% sodium azide) | |
FCGR3A | |
Native purified from human prolymphocytic leukemia cells. | |
RUO | |
2214/2215 | |
Human | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
FCGR3A/FCGR3B, Mouse, PE, Clone: GRM1, Abnova™ > 100 Reactions; PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido