Learn More
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Hoefer MOPS-SDS running buffer is ideal companion with Hoefer precast gels to ensure a perfect electrophoresis result.
Marca: Hoefer MSGB10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Specification:
- System:MOPS SDS
- Form: white powder
- Package:10/pack
- Weight:0.5 lb.
Especificaciones
10 | |
Powder | |
Buffer powder |
Non-sterile | |
Eletrophoresis experiment |
Título del producto
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer > 1 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido