Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MOPS buffer soln. |
Color | Incolora |
Concentración | Solución de tampón de 1,0 M |
pH | 7.5 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Olor | Odorless |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido