Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisuero H de salmonela con flagelo monovalente
Use in slide agglutination testing for serotyping of Salmonella isolates according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Flagella (H) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antigens delivered in economical 3.0mL bottles.
104.00€ - 274.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OMS |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, no congelar |
Tipo de producto | Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H) |
Para utilizar con (aplicación) | Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos |
Tipo de empaquetado | Frasco cuentagotas |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11999084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6115 |
Factor de antígeno eh |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11979084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6113 |
Factor de antígeno d |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11929094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6118 |
Factor de antígeno h |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11959094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6122 |
Factor de antígeno gm |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11989094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6125 |
Factor de antígeno u |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11999094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6126 |
Factor de antígeno s |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11919104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6128 |
Factor de antígeno t |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11929104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6129 |
Factor de antígeno f |
104.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11939104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6131 |
Factor de antígeno q |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11959104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6134 |
Factor de antígeno k |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11979104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6136 |
Factor de antígeno l, w |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11989104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6137 |
Factor de antígeno l, v |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11919114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6140 |
Factor de antígeno z13 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11989114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6147 |
Factor de antígeno z24 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11999114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6148 |
Factor de antígeno z32 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11919124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6151 |
Factor de antígeno z29 |
104.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11929124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6153 |
Factor de antígeno 2 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11939124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6154 |
Factor de antígeno 5 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11969124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6157 |
Factor de antígeno z6 |
104.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11909094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6116 |
Factor de antígeno enx |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
- Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
- Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
- Certified reference center performance
- Presented in color-coded dropper bottles
- Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Especificaciones
OMS | |
Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H) | |
Frasco cuentagotas | |
aglutinación |
De 2 °C a 8 °C, no congelar | |
Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos | |
3,0 mL |