Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisuero H de salmonela con flagelo monovalente
Use in slide agglutination testing for serotyping of Salmonella isolates according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Flagella (H) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antigens delivered in economical 3.0mL bottles.
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL6148
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Mientras que los antisueros (somáticos) O polivalentes ayudan en la seroagrupación inicial, la identificación completa de los antígenos O se logra utilizando antisueros O monovalentes específicos. El serotipo de los aislados de Salmonella puede determinarse entonces utilizando antisueros H (flagella).
- Antisueros diluidos listos para su uso con timerosal al 0,01 % como conservante
- Producido utilizando cepas de referencia preparadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud
- Rendimiento certificado del centro de referencia
- Presentado en frascos cuentagotas codificados por colores
- Larga vida útil: hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
Especificaciones
OMS | |
Factor de antígeno z32 | |
Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos | |
3,0 mL |
De 2 °C a 8 °C, no congelar | |
Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H) | |
Frasco cuentagotas | |
aglutinación |