Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H)
Código de producto. 11909094
Change view
Click to view available options
Grado:
Factor de antígeno 2
Factor de antígeno 5
Factor de antígeno d
Factor de antígeno eh
Factor de antígeno enx
Factor de antígeno f
Factor de antígeno gm
Factor de antígeno h
Factor de antígeno k
Factor de antígeno l, v
Factor de antígeno l, w
Factor de antígeno q
Factor de antígeno s
Factor de antígeno t
Factor de antígeno u
Factor de antígeno z13
Factor de antígeno z24
Factor de antígeno z29
Factor de antígeno z32
Factor de antígeno z6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grado unitSize
11909094 Factor de antígeno enx cada uno
11999084 Factor de antígeno eh cada uno
11979084 Factor de antígeno d cada uno
11929094 Factor de antígeno h cada uno
11959094 Factor de antígeno gm cada uno
11989094 Factor de antígeno u cada uno
11999094 Factor de antígeno s cada uno
11919104 Factor de antígeno t cada uno
11929104 Factor de antígeno f cada uno
11939104 Factor de antígeno q cada uno
11959104 Factor de antígeno k cada uno
11979104 Factor de antígeno l, w cada uno
11989104 Factor de antígeno l, v cada uno
11919114 Factor de antígeno z13 cada uno
11989114 Factor de antígeno z24 cada uno
11999114 Factor de antígeno z32 cada uno
11919124 Factor de antígeno z29 cada uno
11929124 Factor de antígeno 2 cada uno
11939124 Factor de antígeno 5 cada uno
11969124 Factor de antígeno z6 cada uno
20 options
Código de producto. 11909094
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6116
Se utiliza en pruebas de aglutinación en portaobjetos para el serotipo de aislados de Salmonella de acuerdo con la clasificación Kauffmann-White. Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H) Pro-Lab Diagnostics™ es una gama completa de antígenos monovalentes de Salmonella entregados en frascos económicos de 3,0 ml.
Mientras que los antisueros (somáticos) O polivalentes ayudan en la seroagrupación inicial, la identificación completa de los antígenos O se logra utilizando antisueros O monovalentes específicos. El serotipo de los aislados de Salmonella puede determinarse entonces utilizando antisueros H (flagella).
  • Antisueros diluidos listos para su uso con timerosal al 0,01 % como conservante
  • Producido utilizando cepas de referencia preparadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud
  • Rendimiento certificado del centro de referencia
  • Presentado en frascos cuentagotas codificados por colores
  • Larga vida útil: hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OMS
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, no congelar
Grado Factor de antígeno enx
Tipo de producto Antisueros monovalentes de Salmonella de flagelo (H)
Para utilizar con (aplicación) Prueba tradicional de aglutinación en portaobjetos
Tipo de empaquetado Frasco cuentagotas
Cantidad 3,0 mL
Tipo de portaobjetos aglutinación