Learn More
Solución de monoetanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 61.08 |
Número MDL | MFCD00008183 |
Clave InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
Nombre IUPAC | 2-aminoetanol |
SMILES | NCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12912155
![]() |
Fisher Chemical
A 028 100 |
100 mL | Frasco |
54.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12922155
![]() |
Fisher Chemical
A 028 250 |
250 mL | Frasco |
77.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12932155
![]() |
Fisher Chemical
A 028 500 |
500 mL | Frasco |
114.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16000 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
700 | |
2-aminoetanol |
Especificaciones
Monoethanolamine | |
Líquido | |
1 g/L | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
NCCO | |
H2O | |
700 |
141-43-5 | |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
2-aminoetanol | |
61.08 | |
CHEBI:16000 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de monoetanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™