Learn More
Cytiva Mono Q PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Utilice columnas de precisión mono Q o S para separaciones de intercambio iónico de alta resolución, sensibles y rápidas de biomoléculas a escala micropreparativa. Mono Q o S PC Cytiva Life Sciences™, columnas preempaquetadas con MonoBeads™ alcanzan la máxima resolución gracias a la eficiencia de partículas pequeñas, perfectamente esféricas monodispersas.
Marca: Cytiva 17-0671-01
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Especificaciones
Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico | |
0.1mL | |
1.6mm | |
1,96 in | |
De 0,01 a 0,4 ml/min | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
De 2 a 12 | |
Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso | |
Mono Q Ion Exchange Column |
PC Mono Q ion exchange column | |
0,06 in | |
Each | |
50mm | |
Vidrio | |
50bar | |
10 μm | |
4° to 30°C | |
Separaciones de intercambio iónico rápidas, sensibles y de alta resolución de biomoléculas a escala micropreparativa |