Learn More
Gasa Monel™ 400, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, Thermo Scientific™
24.20€ - 164.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15466705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045063.FI |
50 x 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15476705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045063.GH |
100 x 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15486705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045063.GT |
150 x 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15496705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045063.HB |
300 x 300 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||