Learn More
Gasa Monel™ 400, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monel™ 400 gauze |
| Nombre de nota | 100 mesh woven from 0.1mm (0.004 in.) dia. wire |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Tamaño de malla | 100 Mesh |
| Número MDL | MFCD09910536 |