Learn More
Gasa Monel™ 400, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045063.GH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15476705
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Monel™ 400 gauze
MFCD09910536
100 Mesh
100 mesh woven from 0.1mm (0.004 in.) dia. wire
100 x 100 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos