Learn More
Invitrogen™ Kit de etiquetado de células Vybrant™ Multicolor (soluciones DiO, DiI, DiD, 1 ml cada una)
Incluye soluciones DiO, DiI y DiD
Marca: Invitrogen™ V22889
470.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de etiquetado celular Vybrant Multicolor contiene 1 ml de cada una de las soluciones de etiquetado celular DiD, DiO y DiI. Esta una solución de suministro de colorante se puede añadir directamente a medios de cultivos normales para etiquetar de manera uniforme células de cultivos adheridas o de suspensión para su uso en aplicaciones de fusión intercelular, adhesión celular y migración.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, imágenes celulares, trazado celular general, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, detección microbiana, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo, rojo-naranja, amarillo | |
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo | |
Fluorescente | |
Temperatura ambiente | |
Kit de etiquetado celular |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
1 Kit | |
Vybrant™ | |
Fluorescent Dye | |
Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Seguridad y manipulación
- Vybrant Multicolor Cell-Labeling Kit (DiO, DiI, DiD Solutions, 1 mL each)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide, ethanol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2961131 | Certificado de análisis | 25/06/2024 | V22889 |
1241507 | Certificado de análisis | 20/09/2023 | V22889 |
2652727 | Certificado de análisis | 17/08/2023 | V22889 |
2581671 | Certificado de análisis | 15/02/2023 | V22889 |
2491392 | Certificado de análisis | 23/05/2022 | V22889 |