Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ DiI Tissue-Labeling Paste
Consiste en Dil mezclado en gel inerte resistente al agua
Marca: Invitrogen™ N22880
287.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
- Listo para usar como se suministra y se puede aplicar directamente a especímenes de tejido fijado o vivo usando la punta de la aguja
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Amarillo | |
Pasta de etiquetado de tejidos | |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia | |
NEUROTRACE™ |
Fluorescencia | |
500 mg | |
Temperatura ambiente | |
Membranas celulares y lípidos |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2610301 | Certificado de análisis | 17/08/2023 | N22880,N22880_LITL18 PROMO |
2495435 | Certificado de análisis | 24/05/2022 | N22880,N22880_LITL18 PROMO |
2406478 | Certificado de análisis | 30/09/2021 | N22880,N22880_LITL18 PROMO |
2284601 | Certificado de análisis | 18/01/2021 | N22880,N22880_LITL18 PROMO |
2171992 | Certificado de análisis | 11/02/2020 | N22880,N22880_LITL18 PROMO |