Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Texas Red™ conjugate
La fluorescencia de los conjugados de colorantes es uniformemente intensa en el rango de pH de 3 a 10.
Marca:  Invitrogen™ E2863
259.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12010136
  • 381.00€ / 10 miligramos
Descripción
  • Conjugados con marcado covalente con distintos fluoróforos (se ha tenido especial cuidado para eliminar el colorante libre después de la conjugación)
  • Se suministran como polvos liofilizados
  • Aproximadamente 3 x 108 partículas de E. coli o S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
  • Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
  • La fluorescencia de los conjugados que están unidos a la superficie celular (pero no internalizados) puede suprimirse mediante bromuro de etidio, azul de tripano u otros supresores
  • Además de las aplicaciones celulares, los conjugados fluorescentes pueden ser eficaces como referencias de calibración de citómetros de flujo al clasificar bacterias y mutantes de la levadura
  • Las partículas pequeñas también pueden ser referencias útiles para estudios sobre la dispersión de la luz porque sus tamaños y formas difieren de manera característica
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mamífero
Fluorescente
Conjugado E. coli
Sólido
10 mg
E. coli
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Microscopio de fluorescencia
Texas Red™
BioParticles™, Texas Red™
Temperatura ambiente
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2785565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2023 Catalog NumberE2863
Número de lote2581817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2023 Catalog NumberE2863
Número de lote2384036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2021 Catalog NumberE2863
Número de lote2300210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2021 Catalog NumberE2863
Número de lote2220408 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2020 Catalog NumberE2863
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Texas Red™ conjugate > 10mg