Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Thin-Ring Fluorescent Microspheres Kit, 1.0 μm, three suspensions
Tres suspensiones para la calibración de microscopios confocales
Marca: Invitrogen™ F14791
Descripción
El kit de microesferas fluorescentes de anillo fino FocalCheck está diseñado específicamente para ayudar a los investigadores a examinar la alineación, sensibilidad y estabilidad de los microscopios de escaneo láser confocal. Las microesferas han sido tratadas con colorantes para teñir la superficie de cada gránulo, lo que da lugar a una capa de colorante bien definida que crea un anillo en las secciones ópticas. Estas microesferas producen una sorprendente representación visual de la desalineación de los instrumentos u otras aberraciones ópticas, lo que las convierte en herramientas ideales para optimizar el rendimiento de los microscopios confocales. Cada suspensión del kit contiene gránulos con una configuración de color diferente. Una suspensión contiene gránulos con dos tinciones de anillo (verde y rojo). La segunda suspensión contiene gránulos con una tinción de anillo de color verde y una tinción de color rojo oscuro en toda su extensión. Los gránulos de la tercera suspensión tienen una tinción de anillo de color rojo y están teñidas de azul en toda su extensión.
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Calibración de microscopio confocal | |
Naranja, rojo oscuro, verde, Dark Red, Green | |
Gránulos de suspensión | |
0,5 mL | |
1 μm |
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Kit de microesferas fluorescentes | |
FocalCheck™ | |
Temperatura ambiente |