Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #3, 5 colors, high & low intensities
Cinco colores, intensidades altas y bajas para la calibración de microscopios de fluorescencia y confocales
Marca: Invitrogen™ F36914
403.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
El portaobjetos de ensayo para microscopios de fluorescencia FocalCheck n.º 3 está diseñado específicamente para calibrar sistemas de microscopios de fluorescencia y evaluar el rendimiento del sistema y de los filtros. Este portaobjetos es útil para la evaluación básica del rendimiento del filtro y como portaobjetos de práctica general para la microscopia de fluorescencia y la adquisición de imágenes digitales.
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia | |
Colores variados | |
Gránulos de suspensión | |
1 unidad |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Portaobjetos de prueba para microscopios de fluorescencia | |
FocalCheck™ | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2531223 | Certificado de análisis | 09/08/2022 | F36914 |
2459059 | Certificado de análisis | 20/05/2022 | F36914 |
2410061 | Certificado de análisis | 29/10/2021 | F36914 |
2260947 | Certificado de análisis | 09/04/2021 | F36914 |
2226566 | Certificado de análisis | 14/08/2020 | F36914 |