Learn More
Invitrogen™ DiIC18(3)-DS) 1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine-5,5'-Disulfonic Acid)
Cuando se aplica a las células, el colorante se difumina lateralmente dentro de la membrana plasmática
Marca: Invitrogen™ D7776
Descripción
The orange fluorescent, lipophilic carbocyanine DiIC18(3)-DS is a DiI analog that contains sulfonate groups to improve water solubility. It is weakly fluorescent in water but highly fluorescent and quite photostable when incorporated into membranes. The sulfonate groups incorporated into this DiI analog improves water solubility. It has an extremely high extinction coefficient and short excited-state lifetimes (∽1 nanosecond) in lipid environments.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Neuronal Tracing
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Yellow | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
Liphophilic Tracer |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
5 mg | |
Temperatura ambiente | |
Cell Membranes, Lipids |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.