Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ ManNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetyl-D-Mannosamine)
Descripción
El reactivo de etiquetado de glicoproteínas metabólicas de ManNAz Click-iT proporciona la primera parte de una técnica simple y sólida de dos pasos para identificar y caracterizar las glicoproteínas que contienen ácido siálico de la superficie celular. En el primer paso, las células cultivadas se incuban con la manosamina modificada con azida (ManNAz). El azido-azúcar se incorpora metabólicamente en las glicoproteínas que contienen ácido siálico de la superficie celular a través de la naturaleza permisiva de la ruta de biosíntesis de oligosacáridos. En el segundo paso, a través de la ligadura quimioselectiva o la reacción de clic entre una azida y un alquino, las glicoproteínas etiquetadas con azido se pueden detectar con un kit de detección de glicoproteínas Click-iT para geles (alquino TAMRA o Dapoxyl™) o Western blots (alquino biotina). Estos productos Click-iT son compatibles con LC-MS/MS y tecnologías Multiplexed Proteomics™ para realizar análisis exhaustivos del glicoproteoma.
- Menos peligroso
Análisis de células, químicas clics, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, espectrometría de masas, etiquetado metabólico, etiquetado peptídico, etiquetado de proteínas y anticuerpos, electroforesis en gel de proteínas, tinción y adquisición de imágenes para geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- No tóxico
- Materiales renovables
Especificaciones
Especificaciones
Características ecológicas | Menos peligroso |
Tipo de producto | Reactivo de etiquetado |
Cantidad | 5,2 mg |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
Método de detección | Con base de biotina, fluorescente |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Línea de productos | Click-iT™ |
Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, biotina, Oregon Green 488, TMR (tetrametilrodamina) |
Labeling Target | Proteínas |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2734933 | Certificado de análisis | 03/08/2023 | C33366 |
2431322 | Certificado de análisis | 06/01/2022 | C33366 |
2306326 | Certificado de análisis | 29/03/2021 | C33366 |
1874022 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | C33366 |
2810898 | Certificado de análisis | 27/12/2023 | C33366 |