Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Null (control), BacMam 2.0
Diseñado para usarse como control de transducción negativo con nuestros reactivos de tinción de células vivas de proteínas fluorescentes CellLight.
Marca: Invitrogen™ C10615
418.60 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
CellLight Null Control no contiene ningún promotor de mamífero ni ningún transgénico. Los reactivos CellLight combinan la utilidad y selectividad de las proteínas fluorescentes con la eficiencia de transducción de la tecnología BacMam, lo que permite la tinción inequívoca de orgánulos, estructuras celulares y procesos en células vivas de mamíferos. Se suministran en un formato listo para su uso: simplemente añada, incube y obtenga imágenes con una expresión muy eficaz en líneas celulares, células primarias, células madre y neuronas. Otros reactivos CellLight son construcciones fusionadas de péptidos de señal o proteínas de estructura celular con emGFP, TagRFP o CFP principales que se dirigen de forma precisa y específica a estructuras y compartimentos subcelulares. Disponibilidad de una gran variedad de objetivos, incluyendo citoesqueleto, mitocondrias y compartimentos de secreción, para una práctica multiplexación, estudios de colocalización y adquisición de imágenes de los procesos celulares dinámicos donde se requiere una alta resolución espacial y temporal. Los reactivos CellLight toleran la fijación con formaldehído y, por tanto, son compatibles con el análisis de células fijas.
- Altamente eficaz: > 90 % de la transducción de una amplia gama de líneas celulares de mamíferos, incluidas las células primarias, las células madre y las neuronas.
- Rápido y práctico: Simplemente añada el reactivo CellLight Null Control a las células, incube durante la noche y evalúe cómo las células toleran la transducción de BacMam.
- Seguro: Los reactivos CellLight no se replican en células de mamíferos, no tienen ningún efecto citopático de observable y son adecuados para manipulación de nivel de bioseguridad (BSL) 1.
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Incolora | |
no conjugado | |
1 vial | |
Visible | |
CellLight™ | |
Sin marcar |
Almacenar de 2 °C a 6 °C, protegido de la luz. No congelar. | |
Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
Líquido | |
Hielo húmedo | |
Control nulo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2674005 | Certificado de análisis | 12/03/2024 | C10615 |
2550827 | Certificado de análisis | 21/02/2023 | C10615 |
2351921 | Certificado de análisis | 10/06/2021 | C10615 |
2280356 | Certificado de análisis | 04/12/2020 | C10615 |
2241649 | Certificado de análisis | 21/07/2020 | C10615 |