Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Neuraminidase (Sialidase) Assay Kit
Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
Marca: Invitrogen™ A22178
Descripción
El kit de ensayo de neuraminidasa (sialidasa) Amplex Red proporciona un método sencillo y sensible para detectar la actividad de la neuraminidasa en suero y en sistemas enzimáticos purificados mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. La neuraminidasa (también conocida como sialidasa) es una enzima muy común que hidroliza los residuos de ácido siálico terminales en las cadenas de polisacáridos, exponiendo con mayor frecuencia un residuo de galactosa. La neuraminidasa desempeña un papel fundamental en la invasión de las células objetivo y la posterior replicación del virus de la gripe porcina, lo que convierte a la neuraminidasa en un objetivo importante para el desarrollo de medicamentos contra la gripe porcina. El kit de ensayo de neuraminidasa (sialidasa) Amplex Red proporciona un método ultrasensible para detectar la actividad de la neuramimidasa. Este ensayo utiliza el reactivo Amplex Red para detectar el peróxido de hidrógeno generado por la oxidación de la galactosa oxidasa de la galactosa desializada, el resultado final de la acción de la neuraminidasa. Luego, el peróxido de hidrógeno, en presencia de peroxidasa de rábano (HRP), reacciona en una proporción estequiométrica de 1:1 con el reactivo Amplex Red para generar el producto de oxidación rojo fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta niveles de neuraminidasa de tan solo 0,2 mU/ml
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- Detecta la actividad de la neuraminidasa en muestras biológicas como el suero
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de glucosidasa, neuraminidasa y enzimas relacionadas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Ensayo de neuraminidasa (sialidasa) | |
Kit de ensayo de neuraminidasa (sialidasa) Red | |
Tubos, placa de 96 pocillos | |
400 assays |
Fluorescente | |
Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Fluorímetro | |
Otras etiquetas o colorantes | |
Amplex™ | |
Temperatura ambiente |