Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Alexa Fluor™ 594 Lipid Raft Labeling Kit
Proporciona un etiquetado fluorescente cómodo, fiable y extremadamente brillante de balsas lipídicas en células vivas
Marca: Invitrogen™ V34405
807.80 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits de etiquetado de balsas lipídicas Vybrant incluyen la subunidad B (CT-B) de la toxina del cólera etiquetada con los colorantes verde fluorescente Alexa Fluor 488, el naranja fluorescente Alexa Fluor 555 o el rojo fluorescente Alexa Fluor 594, así como un anticuerpo que reconoce específicamente CT-B. Los kits también incluyen una solución 10X de solución salina tamponada con fosfato (10X PBS), pH 7,2 e instrucciones detalladas.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, balsas lipídicas, seguimiento de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Alexa Fluor™ | |
Hielo húmedo | |
Kit de etiquetado de grandes cantidades de lípidos |
1 kit | |
La toxina del cólera | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Cell Membranes and Lipids |